1-Benzylpiperazin-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912955-1G OR912955-5G
APOSOR912955-1GEA 1430 DKK
APOSOR912955-1G APOSOR912955-5G
1-Benzylpiperazin-2-one 97%
1-Benzylpiperazin-2-one
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038519
CAS-nummer: 59702-21-5