6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR912929-1G OR912929-250MG
APOSOR912929-1GEA 1680 DKK
APOSOR912929-1G APOSOR912929-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03840714
CAS-nummer: 518990-36-8