Indoline-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912928-1G OR912928-250MG
APOSOR912928-1GEA 817 DKK
APOSOR912928-1G APOSOR912928-250MG
Indoline-3-carboxylic acid 95%
Indoline-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840629
CAS-nummer: 39891-70-8