3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9129-1G OR9129-250MG
APOSOR9129-1GEA 9330 DKK
APOSOR9129-1G APOSOR9129-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀N₄
Kogepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271898
CAS-nummer: 741717-66-8
UN nummer: 3259
ADR: 8,III