4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912890-1G OR912890-250MG
APOSOR912890-1GEA 2780 DKK
APOSOR912890-1G APOSOR912890-250MG
4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
4-Mercaptobenzyl alcohol
Formel: C₇H₈OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041529
CAS-nummer: 53339-53-0