2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912878-1G OR912878-250MG
APOSOR912878-1GEA 1330 DKK
APOSOR912878-1G APOSOR912878-250MG
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole
Formel: C₇H₇NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426201
CAS-nummer: 936-16-3