4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912857-1G OR912857-5G
APOSOR912857-1GEA 1640 DKK
APOSOR912857-1G APOSOR912857-5G
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Isopropylamino)benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Molekylvægt: 160.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11145772
CAS-nummer: 204078-26-2