4-(Propylamino)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912846-10G OR912846-1G OR912846-5G
APOSOR912846-10GEA 3770 DKK
APOSOR912846-10G APOSOR912846-1G APOSOR912846-5G
4-(Propylamino)benzonitrile 98%
4-(Propylamino)benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Molekylvægt: 160.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11135495
CAS-nummer: 4714-64-1