7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912786-1G OR912786-5G
APOSOR912786-1GEA 1040 DKK
APOSOR912786-1G APOSOR912786-5G
7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde 98%
7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02667609
CAS-nummer: 109021-59-2