4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912753-100MG OR912753-1G OR912753-250MG
APOSOR912753-100MGEA 1430 DKK
APOSOR912753-100MG APOSOR912753-1G APOSOR912753-250MG
4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
4-Nitro-1-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181146
CAS-nummer: 31493-66-0