(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-Methyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
OR912719-25G OR912719-5G
APOSOR912719-25GEA 5910 DKK
APOSOR912719-25G APOSOR912719-5G
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formel: C₅H₉ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862166
CAS-nummer: 86728-93-0