(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912710-1G OR912710-250MG
APOSOR912710-1GEA 3270 DKK
APOSOR912710-1G APOSOR912710-250MG
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one
Formel: C₈H₁₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861209
CAS-nummer: 206434-45-9