5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912694-1G OR912694-5G
APOSOR912694-1GEA 1870 DKK
APOSOR912694-1G APOSOR912694-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline
Formel: C₈H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22375004
CAS-nummer: 1381944-84-8