(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912689-1G OR912689-250MG OR912689-5G
APOSOR912689-1GEA 269 DKK
APOSOR912689-1G APOSOR912689-250MG APOSOR912689-5G
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632456
CAS-nummer: 72479-05-1