T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912679-1G OR912679-250MG
APOSOR912679-1GEA 3930 DKK
APOSOR912679-1G APOSOR912679-250MG
T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
T-Butyl 3-chloropropanoate
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569942
CAS-nummer: 55710-80-0