3-Cyano-2-methylindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
OR912676-1G OR912676-250MG
APOSOR912676-1GEA 469 DKK
APOSOR912676-1G APOSOR912676-250MG
3-Cyano-2-methylindole 95%
3-Cyano-2-methylindole
Formel: C₁₀H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01475745
CAS-nummer: 51072-83-4