Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912585-1G OR912585-250MG
APOSOR912585-1GEA 889 DKK
APOSOR912585-1G APOSOR912585-250MG
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00832060
CAS-nummer: 3444-72-2