N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912583-1G OR912583-5G
APOSOR912583-1GEA 1260 DKK
APOSOR912583-1G APOSOR912583-5G
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-3-nitrobenzamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01211875
CAS-nummer: 26819-11-4