N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912573-1G OR912573-25G OR912573-5G
APOSOR912573-1GEA 1090 DKK
APOSOR912573-1G APOSOR912573-25G APOSOR912573-5G
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzamide
Formel: C₈H₈N₂O₃
Molekylvægt: 180.161 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00714941
CAS-nummer: 3400-26-8