N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912541-10G OR912541-1G OR912541-5G
APOSOR912541-10GEA 3770 DKK
APOSOR912541-10G APOSOR912541-1G APOSOR912541-5G
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466214
CAS-nummer: 7291-02-3