5-Nitro-2-indanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912539-1G OR912539-5G
APOSOR912539-1GEA 226 DKK
APOSOR912539-1G APOSOR912539-5G
5-Nitro-2-indanone 98%
5-Nitro-2-indanone
Formel: C₉H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00598938
CAS-nummer: 116530-60-0