(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912514-1G OR912514-250MG
APOSOR912514-1GEA 5130 DKK
APOSOR912514-1G APOSOR912514-250MG
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol
Formel: C₈H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09991662
CAS-nummer: 23153-74-4