4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912465-100G OR912465-25G
APOSOR912465-100GEA 7140 DKK
APOSOR912465-100G APOSOR912465-25G
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 182.177 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00223606
CAS-nummer: 67383-32-8