5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912452-1G OR912452-5G
APOSOR912452-1GEA 2030 DKK
APOSOR912452-1G APOSOR912452-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14537235
CAS-nummer: 569688-67-1