5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912408-1G OR912408-5G
APOSOR912408-1GEA 1750 DKK
APOSOR912408-1G APOSOR912408-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Formel: C₈H₈ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861454
CAS-nummer: 101080-03-9