4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
OR912398-1G OR912398-5G
APOSOR912398-1GEA 889 DKK
APOSOR912398-1G APOSOR912398-5G
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.184 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00152191
CAS-nummer: 90734-97-7