a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912250-1G OR912250-5G
APOSOR912250-1GEA 535 DKK
APOSOR912250-1G APOSOR912250-5G
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049329
CAS-nummer: 19789-59-4