(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-1-Cbz-2-methylpiperazine
OR912199-1G OR912199-250MG OR912199-5G
APOSOR912199-1GEA 295 DKK
APOSOR912199-1G APOSOR912199-250MG APOSOR912199-5G
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115051
CAS-nummer: 923565-99-5