Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912002-1G OR912002-250MG
APOSOR912002-1GEA 1950 DKK
APOSOR912002-1G APOSOR912002-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739035
CAS-nummer: 73957-66-1