2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid, H-DL-Phg(2-OH)-OH
OR911973-1G OR911973-5G
APOSOR911973-1GEA 2950 DKK
APOSOR911973-1G APOSOR911973-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.162 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014348
CAS-nummer: 25178-38-5