3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911800-1G OR911800-5G
APOSOR911800-1GEA 0 DKK
APOSOR911800-1G APOSOR911800-5G
3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
3,4-Dimethoxybenzyl chloride
Formel: C₉H₁₁ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00185554
CAS-nummer: 7306-46-9