Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911795-1G OR911795-250MG
APOSOR911795-1GEA 2240 DKK
APOSOR911795-1G APOSOR911795-250MG
Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Ethyl 2-chloromethylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053935
CAS-nummer: 1531-78-8