2-Butoxy-3-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911556-1G OR911556-5G
APOSOR911556-1GEA 1260 DKK
APOSOR911556-1G APOSOR911556-5G
2-Butoxy-3-methylaniline 97%
2-Butoxy-3-methylaniline
Formel: C₁₁H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22205731
CAS-nummer: 1375068-69-1