2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911545-1G OR911545-5G
APOSOR911545-1GEA 1140 DKK
APOSOR911545-1G APOSOR911545-5G
2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
2-Isobutoxy-3-methylaniline
Formel: C₁₁H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22205730
CAS-nummer: 1375069-03-6