3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
OR911490-10G
OR911490-25G
APOSOR911490-10GEA
1110
DKK
APOSOR911490-10G
APOSOR911490-25G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004391 CAS-nummer: 25522-33-2 |