tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911439-100G OR911439-25G
APOSOR911439-100GEA 2550 DKK
APOSOR911439-100G APOSOR911439-25G
tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
tert-Butyl 4-methylbenzoate
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795961
CAS-nummer: 13756-42-8