4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911382-25G OR911382-5G
APOSOR911382-25GEA 2180 DKK
APOSOR911382-25G APOSOR911382-5G
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde 95%
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021067
CAS-nummer: 94-21-3