N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911248-1G OR911248-5G
APOSOR911248-1GEA 2030 DKK
APOSOR911248-1G APOSOR911248-5G
N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
N-(2-Chlorophenyl)glycine
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molekylvægt: 185.608 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03089219
CAS-nummer: 6961-49-5