2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911228-1G OR911228-5G
APOSOR911228-1GEA 2180 DKK
APOSOR911228-1G APOSOR911228-5G
2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
2-Ethoxy-3-methylaniline
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20491422
CAS-nummer: 1352318-44-5