2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911220-1G OR911220-5G
APOSOR911220-1GEA 1260 DKK
APOSOR911220-1G APOSOR911220-5G
2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
2-Ethoxy-3-nitrotoluene
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12547885
CAS-nummer: 1208074-91-2