3-Methyl-2-propoxyaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911209-1G OR911209-25G OR911209-5G
APOSOR911209-1GEA 1090 DKK
APOSOR911209-1G APOSOR911209-25G APOSOR911209-5G
3-Methyl-2-propoxyaniline 97%
3-Methyl-2-propoxyaniline
Formel: C₁₀H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20712595
CAS-nummer: 1355248-13-3