2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol 97
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911205-1G OR911205-250MG
APOSOR911205-1GEA 1070 DKK
APOSOR911205-1G APOSOR911205-250MG
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol 97
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol
Formel: C₆H₅BrClNO
Molekylvægt: 222.467 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD25978069
CAS-nummer: 1037298-14-8