N-Ethylthiophene-3-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911202-1G OR911202-5G
APOSOR911202-1GEA 1640 DKK
APOSOR911202-1G APOSOR911202-5G
N-Ethylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Ethylthiophene-3-carboxamide
Formel: C₇H₉NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18819336
CAS-nummer: 150079-41-7