N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911200-1G OR911200-5G
APOSOR911200-1GEA 1640 DKK
APOSOR911200-1G APOSOR911200-5G
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide
Formel: C₇H₉NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11742100
CAS-nummer: 59906-37-5