2-Methoxy-3-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR911198-1G OR911198-5G
APOSOR911198-1GEA 567 DKK
APOSOR911198-1G APOSOR911198-5G
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
2-Methoxy-3-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12547890
CAS-nummer: 18102-30-2