N-Isopropylthiophene-3-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911186-1G OR911186-5G
APOSOR911186-1GEA 2030 DKK
APOSOR911186-1G APOSOR911186-5G
N-Isopropylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Isopropylthiophene-3-carboxamide
Formel: C₈H₁₁NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10672923
CAS-nummer: 531549-10-7