N-Propylthiophene-3-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911184-1G OR911184-5G
APOSOR911184-1GEA 2030 DKK
APOSOR911184-1G APOSOR911184-5G
N-Propylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Propylthiophene-3-carboxamide
Formel: C₈H₁₁NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19595846
CAS-nummer: 174359-80-9