(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911178-1G OR911178-250MG
APOSOR911178-1GEA 2460 DKK
APOSOR911178-1G APOSOR911178-250MG
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075781
CAS-nummer: 72775-83-8