2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911136-1G OR911136-5G
APOSOR911136-1GEA 1370 DKK
APOSOR911136-1G APOSOR911136-5G
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064696
CAS-nummer: 478553-83-2