Butane-1-sulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911092-10G
OR911092-1G
OR911092-5G
APOSOR911092-10GEA
0
DKK
APOSOR911092-10G
APOSOR911092-1G
APOSOR911092-5G
Butane-1-sulphonamide 98%
Butane-1-sulphonamide
Formel:
C₄H₁₁NO₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00465180 CAS-nummer: 3144-04-5 |